Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cierre para Stirrer
Código de producto. 10285223
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del cono Tamaño de la unidad
10285223 NS 29/32 cada uno
1 options
Código de producto. 10285223 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 06310504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    61.21€ / paquete de 1
    Ahorro 30.79€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cierre para asta con cuchilla.
  • Solo cierre de repuesto
Especificaciones
Tamaño del cono NS 29/32
Descripción Tapón
Para utilizar con (equipo) Para matraces de fondo redondo de 250 a 2000 ml
Tipo Rosca GL 25
Material Duran