Learn More
Spectrum Labs™ Tapón para tubos de diálisis naturales de 55 mm Spectrum
Código de producto. 11485969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485969 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11485969 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 142737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    142.00€ / paquete de 10
    Ahorro 54.00€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los tapones regulares flotarán en el agua.
Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 55 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanca
Descripción Tapón de tubos de diálisis estándar
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Cantidad 10/paq.
Para utilizar con (aplicación) Ayuda en la flotabilidad y la orientación vertical cuando se aplica al extremo superior de los tubos (utilizar solo con membrana de RC estándar)