Learn More
Spectrum Labs™ Tapón para tubos de diálisis, azul, 55 mm Spectrum
Código de producto. 11435979
Código de producto. 11435979 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 142937
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los tapones regulares flotarán en el agua.
Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 55 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Descripción Tapón de tubos de diálisis estándar
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Cantidad 10/paq.
Para utilizar con (aplicación) Ayuda en la flotabilidad y la orientación vertical cuando se aplica al extremo superior de los tubos (utilizar solo con membrana de RC estándar)