Learn More
Biodesign™ Pinzas de cierre para tubos de diálisis
Código de producto. 12787496
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
21,3 mm
28,7 mm
49,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12787496 49,5 mm 10 PCS
12777496 28,7 mm 10 PCS
12767496 21,3 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12787496 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor D805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    130.13€ / paquete de 10
    Ahorro 50.87€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Pinza de cierre
Diámetro (métrico) 49,5 mm
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis BioDesign