Learn More
Biodesign™ Pinzas de cierre para tubos de diálisis
Código de producto. 12777496
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
21,3 mm
28,7 mm
49,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12777496 28,7 mm 10 PCS
12767496 21,3 mm paquete de 10
12787496 49,5 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12777496 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor D803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.12€
    97.60€ / paquete de 10
    Ahorro 46.52€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Especificaciones
Tipo de producto Pinza de cierre
Diámetro (métrico) 28,7 mm
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis BioDesign