Learn More
Clostebol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clostebol |
| CAS | 1093-58-9 |
| Fórmula molecular | C19 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one, 4-chloro-17β-hydroxy- (8CI), Testosterone, 4-chloro- (6CI), (17β)-4-Chloro-17-hydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Chloro-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Chloro-3-oxo-17β-hydroxyandrost-4-ene, 4-Chlorotestosterone, Chlortestosterone, Cholostebol, Clostebol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27ClO2/c1-18-10-8-15(21)17(20)14(18)4-3-11-12-5-6-16(22)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,16,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,16-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.17 |