Learn More
Tuttnauer Cesta cerrada
Código de producto. 17899588 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
350 x 320 mm
350 x 450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Tamaño de la unidad
17899588 350 x 320 mm cada uno
17829568 350 x 450 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17899588 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ZEA8310003
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Esta cesta cerrada es un contenedor de acero inoxidable para residuos.
  • Cesta cerrada para la esterilización de residuos.
  • El uso de esta cesta evita que el autoclave se ensucie.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,8 gal
Capacidad (métrico) 31 L
Fondo de la cámara (métrico) 32 cm
Fondo de la cámara (imperial) 12,8 in
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 35 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Material Acero inoxidable
Dimensions (Dia. x H) 350 x 320 mm