Descripción
- Personalizable
- Diferentes diseños
- Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes
- Para uso universal
- Etiquetado con tinta permanente
- Bloquea a prueba de gases
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estándar |
| Color | Blanco |
| Printable Sides | Imprimible por una cara |
| Tipo de producto | Sello de control |
| Para utilizar con (aplicación) | Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes |
| Cantidad | 1 rollo |
| Dimensions (LxW) | 50 x 150 mm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
También disponible para alimentación& sector farmacéutico (con adhesivo certificado)