Learn More
Buerkle™ Cinta Close-it™
Código de producto. 11931431 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Descripción:
Alimentos
Estándar
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Descripción Tamaño de la unidad
11931431 50 x 95 mm Estándar 1 rollo
11961431 50 x 95 mm Alimentos 1 rollo
11971431 50 x 150 mm Alimentos 1 rollo
11941431 50 x 150 mm Estándar 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11931431 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53030017
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La cinta Buerkle™ Close-it™ se sostiene sobre las bases más diversas, donde el efecto del pegamento de la cinta adhesiva normal alcanza rápidamente su capacidad máxima.
  • Personalizable
  • Diferentes diseños
  • Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes
  • Para uso universal
  • Etiquetado con tinta permanente
  • Bloquea a prueba de gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estándar
Color Blanco
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Tipo de producto Sello de control
Para utilizar con (aplicación) Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes
Cantidad 1 rollo
Dimensiones (L x An) 50 x 95 mm
Longitud (métrico) 50 m
Anchura (métrico) 95 mm
También disponible para alimentación& sector farmacéutico (con adhesivo certificado)