Learn More
Buerkle™ Close-it™ Sello de control de alimentos& Farmacéutica
Código de producto. 15276486 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
95 x 95 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15276486 95 x 95 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 15276486 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53032020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60€
    66.15€ / paquete de 500
    Ahorro 21.45€
    24% Descuento
En stock
Sello de control de productos farmacéuticos y alimentos Close-it con un adhesivo aprobado para su uso con alimentos. Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
  • Capa de barrera de lámina de aluminio
  • Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
  • De acuerdo con las indicaciones de la FDA
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Sello de control de alimentos Close-it
Color Amarillo
Material Aluminio, Papel
Caras imprimibles Front
Tipo de producto Sello de control
Esterilidad Non-sterile
Mostrar texto Sí
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, aditivos alimentarios
Cantidad 500/rollo
Dimensiones (L x An) 95 x 95 mm
Longitud (imperial) 3.74 in.
Longitud (métrico) 95 mm
Anchura (imperial) 3.74 in.
Anchura (métrico) 95mm
Altura (imperial) 3.74 in.
Altura (métrico) 95 mm
Mostrar más Mostrar menos
También disponible para alimentación& sector farmacéutico (con adhesivo certificado)