Learn More
Sal sódica de closantel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Closantel Sodium |
| CAS | 61438-64-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H13 Cl2 I2 N2 O2 . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzamide, N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, sodium salt (1:1), Benzamide, N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, monosodium salt (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2.Na/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29;/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[5-cloro-4-[(4-clorofenil)-cianometil]-2-metilfenil]carbamoil]-4,6-diyodofenolato |
| Peso molecular (g/mol) | 685.06 |
| Mostrar más |