Learn More
Closantel sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16477386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477386 100 mg 100 miligramos
16431276 200 mg 200 miligramos
16401896 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17596A
MedChemExpress Closantel sodium is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel sodium is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel sodium inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.
Closantel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Closantel sodium
Forma física Solid
CAS 61438-64-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H13Cl2I2N2NaO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (182.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O[Na]
Peso molecular (g/mol) 685.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.06
Porcentaje de pureza 98.0%