Learn More
Closantel, MedChemExpress
Código de producto. 16491886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491886 500 mg 500 miligramos
16467386 100 mg 100 miligramos
16421276 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17596
 Artículo restringido
MedChemExpress Closantel is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.
Closantel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Closantel
Forma física Solid
CAS 57808-65-8
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H14Cl2I2N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Peso molecular (g/mol) 663.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.07
Porcentaje de pureza 98.0%