Learn More
Closantel 13C6 (anillo de benzoilo 13C6) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| CAS | 1325559-20-3 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C6 C16 H14 Cl2 I2 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)/i7+1,8+1,14+1,16+1,19+1,21+1 |
| SMILES | Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)[13c]3[13cH][13c](I)[13cH][13c](I)[13c]3O |
| Nombre IUPAC | N-[5-cloro-4-[(4-clorofenil)-cianometil]-2-metilfenil]-6-hidroxi-3,5-diyodo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 669.0296 |
| Mostrar más |