Learn More
Closantel 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321673 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321673 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11691500AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Closantel
CAS 57808-65-8
Nombres de analitos o componentes Closantel
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
Nombre IUPAC N-[5-cloro-4-[(4-clorofenil)-cianometil]-2-metilfenil]-2-hidroxi-3,5-diyodobenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 663.07
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 661,8522 g/mol