Learn More
Clorsulón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorsulon |
| CAS | 60200-06-8 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl3 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-6-(trichloroethenyl)- (9CI), 4-Amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-6-(trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, Clorsulon, Curatrem, L 631529, MK 401 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18) |
| SMILES | Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-6-(1,2,2-tricloroetenil)benceno-1,3-disulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 380.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.9022 |