Learn More
Clorsulon, Mikromol™
Código de producto. 17900906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17900906 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17900906 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1518.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorsulon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorsulon
CAS 60200-06-8
Nombres de analitos o componentes Clorsulon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clorsulon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
SMILES Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-6-(1,2,2-tricloroetenil)benceno-1,3-disulfonamida
Peso molecular (g/mol) 380.66
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.9022 g/mol