Learn More
Clorsulon, MedChemExpress
Código de producto. 16468336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468336 100 mg 100 miligramos
16442156 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0488100mg
MedChemExpress Clorsulon (L631529; MK401) is an orally active flukicidal agent against liver flukes (Fasciola hepatica and Fasciola gigantica) infections in calves and sheep. Clorsulon is also a competitive inhibitor of both 3-phosphoglycorate and ATP andinhibits glucose utilization and acetate and propionate formation by mature Fasciola hepatica in vitro.
Clorsulon (L631529
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorsulon
CAS 60200-06-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8Cl3N3O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo L631529 MK401
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 380.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation