Learn More
Clorsulón, LoGiCal
Código de producto. 30462758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462758 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462758 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1518.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorsulon
CAS 60200-06-8
Nombres de analitos o componentes Clorsulon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clorsulon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-6-(1,2,2-tricloroetenil)benceno-1,3-disulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 380.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.9022 g/mol