Learn More
Clorsulón 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309775 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309775 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11691400AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorsulon
CAS 60200-06-8
Nombres de analitos o componentes Clorsulon
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clorsulon
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
SMILES Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-6-(1,2,2-tricloroetenil)benceno-1,3-disulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 380.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.9022 g/mol