Learn More
Clorcloruro de clorprenina, TRC
Código de producto. 30363416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363416 500 mg -
30350330 2.5 g 2.50 g
30350614 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427955500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6933-90-0
Fórmula molecular C11 H16 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 250.16
Sinónimo Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Chlorprenaline hydrochloride, Clorprenaline hydrochloride, Isoprophenamine hydrochloride, N-[2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]propan-2-aminium chloride, NSC 334693
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenilo)-2-(propan-2-ilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorprenaline Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0687