Learn More
Clorprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16434587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16434587 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1347
MedChemExpress Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorprenaline hydrochloride
CAS 6933-90-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H17Cl2NO
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (399.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (399.74 mM)
SMILES OC(CNC(C)C)C1=CC=CC=C1Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 250.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.16
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation