Learn More
Clorhidrato de clorprenalina, LoGiCal
Código de producto. 30458356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458356 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458356 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0716.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorprenaline Hydrochloride
CAS 6933-90-0
Nombres de analitos o componentes Clorprenaline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorprenaline hydrochloride, Clorprenaline hydrochloride, Isoprophenamine hydrochloride, N-[2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]propan-2-aminium chloride, NSC 334693, Benzenemethanol, 2-chloro-alpha-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-alpha-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, o-chloro-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-2-(propan-2-ilamino)etanol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 250.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0687 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.