Learn More
Clorprenalina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322430 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322430 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11687500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorprenaline
CAS 3811-25-4
Nombres de analitos o componentes Clorprenaline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 Cl N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]- (6CI,8CI), (±)-Chloroprenaline, 1-o-Chlorophenyl-2-isopropylaminoethanol, Clorprenaline, E 241, Isoprofenamine, Isoprophenamine, o-Chloro-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol, Chlorprenaline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-2-(propan-2-ilamino)etanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 213.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.092 g/mol