Learn More
Clorindiona, LoGiCal
Código de producto. 30461070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461070 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461070 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3020.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorindione
CAS 1146-99-2
Nombres de analitos o componentes Clorindione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H9 Cl O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-chlorophenyl)-, 1,3-Indandione, 2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chloro-phenyl)-indane-1,3-dione, 2-(4-Chlorophenyl)-1,3-indandione, 2-(p-Chlorophenyl)-1,3-indandione, Chlophenadione, Chlorathrombon, Chlorindion, Chlorindione, Chlorphenadione, Chlorphenindione, Clorindione, G 25766, Indalitan, Indaliton, M.G. 2552
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9ClO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)indeno-1,3-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 256.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0291 g/mol