Learn More
clorhidrato de clorgilina, Mikromol™
Description
Clorhidrato de clorgilina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Clorgyline Hydrochloride |
| CAS | 17780-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Clorgyline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 Cl2 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-Propynylamine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Clorgyline hydrochloride, N-2,4-Dichlorophenoxypropyl-N-methylpropargylamine-HCl, N-methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C |
| Nombre IUPAC | 3-(2,4-diclorofenoxi)-N-metil-N-prop-2-inilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Show More |