Learn More
Clorgyline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452137 50 mg 50 miligramos
16436416 100 mg 100 miligramos
16405998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14197A
MedChemExpress Clorgyline hydrochloride is an irreversible and selective inhibitor of monoamine oxidase A (MAO-A) that is used in scientific research; structurally related to Pargyline.
Clorgyline hydrochloride is an irreversible and selective inhibitor of monoamine oxidase A (MAO-A) that is used in scientific research
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorgyline hydrochloride
CAS 17780-75-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16Cl3NO
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.01 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (324.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCN(CCCOC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 308.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism