Learn More
Clorhidrato de clorgilina, LoGiCal
Código de producto. 30458612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458612 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458612 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3019.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorgyline Hydrochloride
CAS 17780-75-5
Nombres de analitos o componentes Clorgyline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 Cl2 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-Propynylamine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Clorgyline hydrochloride, N-2,4-Dichlorophenoxypropyl-N-methylpropargylamine-HCl, N-methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
Nombre IUPAC 3-(2,4-diclorofenoxi)-N-metil-N-prop-2-inilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 308.63
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0297 g/mol