Learn More
Cloquintocet-mexyl, MedChemExpress
Código de producto. 16482296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16482296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16482296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2024
MedChemExpress Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloquintocet-mexyl
CAS 99607-70-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22ClNO3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 68 mg/mL (202.48 mM)
SMILES O=C(OC(C)CCCCC)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 335.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.83
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid