Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cloquintocet-mexyl |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 99607-70-2 |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 69.4°C |
| Punto de ebullición | 275°C (Decomposes below the boiling point.) |
| Sinónimo | rac-(2R)-heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 335.83 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |