Learn More
Clopiralida, TRC
Código de producto. 30011268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011268 10 g 10 g
30004464 100 g 100 g
17935085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58735010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1702-17-6
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 192
Sinónimo Picolinic acid, 3,6-dichloro- (7CI,8CI), 3,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-Dichloro-2-picolinic acid, 3,6-Dichloropicolinic acid, Cirtoxin, Clopyralid, Dichloro pyridine acid, Diclopyr, Dowco 290, Faworyt, Faworyt 300SL, IWD 3523, Lontrel, Lontrel 100, Lontrel 3, Lontrel 300, Lontrel L, Lornet, Matrigon, Stinger, Transline, Versatill, XRM 3972
Nombre IUPAC Ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopyralid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9541