Learn More
Cloprostenol sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16462986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462986 25 mg 25 miligramos
16435156 100 mg 100 miligramos
16424198 10 mg 10 miligramos
16406917 5 mg 5 miligramos
16400547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16462986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108415
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloprostenol sodium salt
CAS 55028-72-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClNaO6
Cantidad 25 mg
Sinónimo ICI 80996 sodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 150 mg/mL (335.65 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCC/C=C\C[C@H]1[C@H](/C=C/[C@H](O)COC2=CC=CC(Cl)=C2)[C@@H](O)C[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 446.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.9
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid