Learn More
(+)-Cloprostenol, MedChemExpress
Código de producto. 16464118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464118 10 mg 10 miligramos
16456817 5 mg 5 miligramos
16452956 25 mg 25 miligramos
16451079 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107381
MedChemExpress (+)-Cloprostenol is a prostaglandin F2α (PGF2α) analogue, and shows selective agonistic activity at the prostaglandin receptor.
(+)-Cloprostenol is a prostaglandin F2α (PGF2α) analogue, and shows selective agonistic activity at the prostaglandin receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Cloprostenol
CAS 54276-21-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29ClO6
Cantidad 10 mg
Sinónimo D-Cloprostenol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (117.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCC/C=C\C[C@@H]1[C@H]([C@H](O)C[C@@H]1O)/C=C/[C@@H](O)COC2=CC(Cl)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 424.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.92
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Oil