Learn More
Cloprednol, TRC
Código de producto. 30135899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135899 0.5 mg 0.50 miligramo
30132807 10 mg 10 miligramos
30003800 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5872950.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5251-34-3
Fórmula molecular C21 H25 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 392.87
Sinónimo Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-6-Chloro-11,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Cloprednol, Cloprednole, Cloradryn, Novacort, RS 4691, Synestan
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6-cloro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloprednol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7-8,12-13,16,18,23,25,27H,4,6,9-10H2,1-2H3/t12-,13-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1391
Porcentaje de pureza >95%