Learn More
Cloponona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324287 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324287 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11687250AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloponone
CAS 85409-44-5
Nombres de analitos o componentes Cloponone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H9 Cl4 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl]- (6CI,7CI), (+/-)-2,2-Dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl] acetamide, Cloponone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMILES ClCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[3-cloro-1-(4-clorofenil)-1-oxopropan-2-il]acetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 329.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.9387 g/mol