Learn More
Clopidol, TRC
Código de producto. 30138481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138481 10 g 10 g
17962235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58728510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2971-90-6
Fórmula molecular C7 H7 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 192.04
Sinónimo 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-hydroxypyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, Pharmcoccid 10, WR 61112
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,6-dimetilpiridina-4-ol
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9905
Porcentaje de pureza >95%