Learn More
Clopidol, Mikromol™
Código de producto. 17924336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924336 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17924336 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0699.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clopidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidol
CAS 2971-90-6
Nombres de analitos o componentes Clopidol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,6-dimetilpiridin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 192.04
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,9905 g/mol