Learn More
Clopidol, MedChemExpress
Código de producto. 16412256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412256 500 mg 500 miligramos
16408606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1088
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidol
Forma física Solid
CAS 2971-90-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7Cl2NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo WR-61112
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 26 mg/mL (135.39 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with NaOH) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 192.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.04
Porcentaje de pureza 99.9%