Learn More
Clopidol, LoGiCal
Código de producto. 30463908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463908 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463908 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0699.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidol
CAS 2971-90-6
Nombres de analitos o componentes Clopidol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,6-dimetilpiridin-4-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 192.04
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,9905 g/mol