Learn More
Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress
Código de producto. 16482947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482947 50 mg 50 miligramos
16476888 10 mg 10 miligramos
16459427 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15876
MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16ClNO3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 337.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation