Learn More
Clopidogrel, MedChemExpress
Código de producto. 16486706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16486706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16486706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15283
MedChemExpress Clopidogrel is an orally active platelet inhibitor that targets P2Y12 receptor. Clopidogrel is used to inhibit blood clots in coronary artery disease, peripheral vascular disease, and cerebrovascular disease.
Clopidogrel is an orally active platelet inhibitor that targets P2Y12 receptor. Clopidogrel is used to inhibit blood clots in coronary artery disease, peripheral vascular disease, and cerebrovascular disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel
CAS 113665-84-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16ClNO2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (155.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC=C1)[C@H](N2CCC3=C(C2)C=CS3)C(OC)=O
Peso molecular (g/mol) 321.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.82
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation