Learn More
Clopidogrel sulfato de hidrógeno, LoGiCal
Código de producto. 30463954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463954 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463954 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0455.10
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel Hydrogen Sulfate
CAS 120202-66-6
Nombres de analitos o componentes Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clopidogrel Hydrogen Sulfate, (S)-(+)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, Clopidogrel bisulfate, Clopidogrel hemisulfate, Clopidogrel hydrogen sulfate, Iscover, Methyl (S)-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)(2-chlorophenyl)ethanoate hydrogen sulfate, Plavix, SR 25990C, (alphaS)-alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1), (S)-alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC metil (2S)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato; ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 419.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0264 g/mol