Learn More
Clopidogrel Ácido Carboxílico [Metil(R)-cloromandalato] Éster, TRC
Código de producto. 30357374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357374 1 mg -
30366466 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5873201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421283-60-4
Fórmula molecular C24H21Cl2NO4S
Peso molecular (g/mol) 490.4
Sinónimo Clopidogrel Impurity D, Clopidogrel Ethyl Ester Impurity
Nombre IUPAC [(1R)-1-(2-clorofenilo)-2-metoxi-2-oxoetilo] (2S)-2-(2-clorofenilo)-2-(6,7-dihidro-4H-tioeno[3,2-c]piridina-5-il)acetato
SMILES COC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl)c4ccccc4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21Cl2NO4S/c1-30-24(29)22(17-7-3-5-9-19(17)26)31-23(28)21(16-6-2-4-8-18(16)25)27-12-10-20-15(14-27)11-13-32-20/h2-9,11,13,21-22H,10,12,14H2,1H3/t21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.0568