Learn More
Clopidogrel Ácido Carboxílico Cloruro, TRC
Código de producto. 17950565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950565 5 mg 5 miligramos
17940565 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5872355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144750-42-5
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 344.26
Sinónimo Clopidogrel (free acid) hydrochloride, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, hydrochloride, (αS)- (9CI), (+)-(S)-(o-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-clorofenilo)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-5-il)ácido acético; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel carboxylic acid hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0201
Porcentaje de pureza >95%