Learn More
Bromuro de clopidogrel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clopidogrel Bromide |
| CAS | 2418591-12-3 |
| Fórmula molecular | C16H15NO2SClBr |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(1-(2-Chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5-ium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClNO2S.BrH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;/h2-5,7,9-10,15H,6,8H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CC=C1Cl)[N+]2=CC3=C(CC2)SC=C3)OC.[Br-] |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 5-(1-(2-clorofenil)-2-metoxi-2-oxoetil)-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5-io |
| Peso molecular (g/mol) | 400.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.97 |