Learn More
Clopidogrel amida-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Clopidogrel Amide-d4 |
| CAS | 1219423-91-2 |
| Fórmula molecular | C15H11D4ClN2OS |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (+/-)-rac-2-(2-Chlorophenyl-d4)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetamide, α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15ClN2OS/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(17)19)18-7-5-13-10(9-18)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H2,17,19)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | NC(C(C1=C(Cl)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])N(C2)CCC3=C2C=CS3)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 310.84 |