Learn More
Clopidogrel Alcohol, Mikromol™
Código de producto. 30461463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461463 4 x 25 mg -
17920496 100 mg 100 miligramos
17901686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461463 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0455.0900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clopidogrel Alcohol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel Alcohol
CAS 1227294-01-0
Nombres de analitos o componentes Clopidogrel Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 Cl N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clopidogrel Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 293.81
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.0641 g/mol