Learn More
Cloperastine Fendizoate, TRC
Código de producto. 30008700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008700 500 mg 500 miligramos
30011896 100 mg 100 miligramos
30007567 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC584455500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85187-37-7
Fórmula molecular C20 H24 Cl N O . C20 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 648.19
Sinónimo 1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoate Piperidine
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenil)-fenil-metoxi]etil]piperidina; 2-(4-hidroxi-3-fenil-benzoilo)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)c(c2)c3ccccc3.Clc4ccc(cc4)C(OCCN5CCCCC5)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloperastine Fendizoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClNO.C20H14O4/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1-12,21H,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.2439
Porcentaje de pureza >95%