Learn More
Clopamide, TRC
Código de producto. 30137927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137927 100 mg 100 miligramos
17921285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587160100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-54-4
Fórmula molecular C14 H20 Cl N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 345.84
Sinónimo Clopamide, 4-Chloro-N-[(2RS,6SR)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl]-3-sulfamoylbenzamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)-, cis-, Benzamide, 4-chloro-N-(2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoyl-, cis- (8CI), 4-Chloro-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamide, Adurix, Aquex, Brinaldix, Chlosudimeprimyl, Clopamide, Clopamidum, DT 327, N-(cis-2',6'-Dimethyl-1'-piperidyl)-3-sulfamyl-4-chlorobenzamide
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(2R,6S)-2,6-dimetilpiperidina-1-il]-3-sulfamoilbenzamida
SMILES C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0914