Learn More
Clonquitocet-metil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clonquitocet-methyl |
| CAS | 4367-49-1 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (5-Chloro-quinolin-8-yloxy)-acetic Acid Methyl Ester, Cloquintocet-methyl, Methyl 5-Chloro-8-hydroxyquinolyloxyacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11(15)7-17-10-5-4-9(13)8-3-2-6-14-12(8)10/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-cloroquinolin-8-il)oxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.666 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.035 |